Learn More
4-Pyridin-3-ylanilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10625353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10625353 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
10381393 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10193674 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10625353 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC40014DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 82261-42-5
Summenformel C11H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 170.215
InChI-Schlüssel DKFDPLVNPGJNDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-pyridyl aniline, 4-pyridin-3-yl aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine, 4-3-pyridinyl aniline, 3-4-aminophenyl pyridine, benzenamine, 4-3-pyridinyl, 2-pyridyl-4-aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine 2hcl salt, 4-3-pyridyl phenylamine, 3-p-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459522
IUPAC-Name 4-Pyridin-3-ylanilin
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridin-3-ylaniline
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 95%