Learn More
4-Pyridin-3-ylanilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4510608
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10381393
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC40014CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 82261-42-5
Summenformel C11H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 170.215
InChI-Schlüssel DKFDPLVNPGJNDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-pyridyl aniline, 4-pyridin-3-yl aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine, 4-3-pyridinyl aniline, 3-4-aminophenyl pyridine, benzenamine, 4-3-pyridinyl, 2-pyridyl-4-aniline, 4-pyridin-3-yl-phenylamine 2hcl salt, 4-3-pyridyl phenylamine, 3-p-aminophenyl pyridine
PubChem CID 459522
IUPAC-Name 4-Pyridin-3-ylanilin
SMILES C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridin-3-ylaniline
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 170.21
Reinheit (%) 95%