Learn More
4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-on, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| CAS | 107558-48-5 |
| Summenformel | C14 H11 N3 O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridinylmethyl)-, 1(2H)-Phthalazinone','4-(4-pyridylmethyl)- (6CI), 4-(4-Pyridinylmethyl)-1(2H)-phthalazinone, 4-[(Pyridin-4-yl)methyl]-2H-phthalazin-1-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H11N3O/c18-14-12-4-2-1-3-11(12)13(16-17-14)9-10-5-7-15-8-6-10/h1-8H,9H2,(H,17,18) |
| SMILES | O=C1NN=C(Cc2ccncc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | 4-(Pyridin-4-ylmethyl)-2H-Phthalazin-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 237.26 |
| Formelmasse | 237.0902 |