missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Pyridinacetamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11476426
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11476426 1 g 1 Gramm
11486426 5 g 5 Gramm
11496426 25 g -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11476426

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24734.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 39640-62-5 | C7H8N2O | 136.154 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 39640-62-5
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.154
MDL-Nummer MFCD02685124
InChI-Schlüssel YEALAJQPOVKTOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineacetamide, 2-pyridin-4-yl acetamide, pyridine-4-acetamide, acmc-20ajsz, 4-pyridyl acetamide, 4-pyridylacetic acid amide, 2-pyridine-4-yl-acetamide
PubChem CID 227128
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-ylacetamid
SMILES C1=CN=CC=C1CC(=O)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Pyridineacetamide
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Menge 1 g
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%

RUO – Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.