Learn More
4-Pyridinessigsäurehydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30418290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418290 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418290 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9913101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridineacetic Acid Hydrochloride
CAS 6622-91-9
Summenformel C7H8ClNO2
Menge 1 g
Synonym 2-(Pyridin-4-yl)acetic Acid Hydrochloride, 4-Pyridylacetic Acid Hydrochloride, Pyridin-4-ylacetic Acid Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1ccncc1
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 173.6
Formelmasse 173.0244