Learn More
4-Pyridinacetonitril, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431869 1 g 1 Gramm
15441869 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15431869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64588.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13121-99-8 | Molecular Formula: C7H6N2 | Molecular Weight: 118.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
A pyridine derivative used in the preparation of inhibitors of Acyl CoA, cholesterol acyltransferase as well as bone morphogenetic protein (BMP) signaling inhibitors.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13121-99-8
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD03412601
InChI-Schlüssel BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridin-4-yl-acetonitrile, 2-pyridin-4-yl acetonitrile, 4-pyridylacetonitrile, 4-pyridineacetonitrile, pyridin-4-ylacetonitrile, pyridine-4-acetonitrile, rarechem ak ml 0204, 2-4-pyridyl acetonitrile, 4-pyridylacetonitrilehydrochloride, 4-cyanomethyl-pyridine
PubChem CID 4112085
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-ylacetonitril
SMILES N#CCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridineacetonitrile
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 471559
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 118.14
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Fest