Learn More
4-Pyridinacetonitrilhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406117 1 g 1 Gramm
11416117 5 g 5 Gramm
11426117 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11406117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25095.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 92333-25-0 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92333-25-0
Summenformel C7H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 118.14
MDL-Nummer MFCD00012825
InChI-Schlüssel BMVSAKPRNWZCPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridylacetonitrile hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridyl acetonitrile hydrochloride, 4-pyridylacetonitrile hcl, 4-pyridineacetonitrile hydrochloride, pyridine-4-acetonitrile hydrochloride, 4-pyridineacetonitrile, monohydrochloride, 4-pyridineacetonitrilehcl, 4-cyanomethylpyridine hydrochloride, 4-pyridylaceto-nitrile hydrochloride
PubChem CID 12396608
SMILES N#CCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridineacetonitrile hydrochloride
Schmelzpunkt ∼260°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
IUPAC-Name 2-(Pyridin-4-yl)acetonitril
Formelmasse 154.6
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pyridineacetonitrile hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Pyridylacetonitrile hydrochloride