Learn More
4-Pyridinboronsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Pyridineboronic Acid |
| CAS | 1692-15-5 |
| Summenformel | C5 H6 B N O2 |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1ccncc1 |
| IUPAC-Name | Pyridin-4-ylboronsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 122.92 |
| Formelmasse | 123.0492 |