Learn More
4-Pyridinboronsäure, TRC
Artikelnummer. 30419295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419295 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP991355100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridineboronic Acid
CAS 1692-15-5
Summenformel C5 H6 B N O2
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H
SMILES OB(O)c1ccncc1
IUPAC-Name Pyridin-4-ylboronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 122.92
Formelmasse 123.0492