Learn More
4-Pyridinpropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17261152 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17261152 25 g 25 Gramm
17251152 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261152 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 440560250
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2629-72-3 | C8H11NO | 137.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2629-72-3
Summenformel C8H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 137.18
InChI-Schlüssel PZVZGDBCMQBRMA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 3-(Pyridin-4-yl)propan-1-ol
SMILES OCCCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridinepropanol
Schmelzpunkt 35.0°C to 39.0°C
Siedepunkt 289.0°C
Flammpunkt 113°C
MDL-Nummer MFCD00047457
Menge 25 g
Formelmasse 137.81