missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Pyridoxolakton, TRC

Artikelnummer. 30413333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413333 100 mg 100 Milligramm
30408960 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30413333 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP997213100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4753-19-9
Summenformel C8H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
Synonym 4-Pyridoxic Acid Lactone, beta-Pyracin, beta-Pyracine, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid gamma-Lactone, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-isonicotinic Acid gamma-Lactone, 7-Hydroxy-6-methyl-furo[3,4-c]pyridin-1(3H)-one
IUPAC-Name 7-Hydroxy-6-methyl-3H-furo[3,4-c]pyridin-1-eins
SMILES Cc1ncc2COC(=O)c2c1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Pyridoxolactone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO3/c1-4-7(10)6-5(2-9-4)3-12-8(6)11/h2,10H,3H2,1H3
Formelmasse 165.0426
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.