Learn More
4-Pyridyllessigsäurehydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10713071 5 g 5 Gramm
10057732 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 294750050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6622-91-9 | Molecular Formula: C7H7NO2·HCl | Molecular Weight: 173.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6622-91-9
MDL-Nummer MFCD00012827
InChI-Schlüssel WKJRYVOTVRPAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridineacetic acid hydrochloride, 4-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-4-yl acetic acid hydrochloride, 4-carboxymethylpyridinium chloride, 4-acetic acid pyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid hcl, 4-pyridine acetic acid hydrochloride, 2-4-pyridyl acetic acid hydrochloride, 4-acetylpyridine hydrochloride, 4-pyridineacetic acid, hydrochloride
PubChem CID 81097
IUPAC-Name 2-Pyridin-4-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
SMILES C1=CN=CC=C1CC(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Summenformel C7H8ClNO2
Strukturformel (C5H4N)CH2COOH.HCl
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 173.596
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Pyridylacetic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke