Learn More
4-Pyrimidin-2-ylanilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682855
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10682855 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10245654 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10682855 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56214DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 69491-57-2
Summenformel C10H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 171.203
MDL-Nummer MFCD09817490
InChI-Schlüssel RUVNVJCKWOOLOH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12456170
IUPAC-Name 4-Pyrimidin-2-ylanilin
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyrimidin-2-ylaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-pyrimidin-2-yl aniline, 2-4-aminophenyl pyrimidine, p-aminophenylpyrimidine, 4-2-pyrimidinyl aniline, 4-pyrimidin-2-ylphenylamine, benzenamine,4-2-pyrimidinyl, benzenamine, 4-2-pyrimidinyl
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 97%