Learn More
4-Pyrimidin-5-ylbenzoesäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10670695
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10670695 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10219662 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10670695 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC44301CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 216959-91-0
Summenformel C11H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.197
MDL-Nummer MFCD05864811
InChI-Schlüssel CCBKADQVSXLSDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 4-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-pyrimidinyl
PubChem CID 4187247
IUPAC-Name 4-Pyrimidin-5-ylbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 200.2
Reinheit (%) 97%