Learn More
(4-Pyrimidin-5-ylphenyl)-methanol, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10056142
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10056142 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10413793 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10056142
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC44309CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 198084-13-8
Summenformel C11H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 186.214
MDL-Nummer MFCD06802874
InChI-Schlüssel QPOIDCHBWLGFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 4-5-pyrimidinyl phenyl methanol, 4-pyrimidin-5-yl-phenyl-methanol, 4-5-pyrimidinyl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-5-pyrimidinyl, 4-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol, swx
PubChem CID 7162046
IUPAC-Name (4-Pyrimidon-5-ylphenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C2=CN=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%