Learn More
4-Pyrimidinemethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454377
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15454377 250 mg 250 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 15454377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31754.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Pyrimidinemethanol
CAS 33581-98-5
Schmelzpunkt 75°C to 78°C
Summenformel C5H6N2O
MDL-Nummer MFCD03789625
Menge 250 mg
Synonym 4-pyrimidinemethanol, 4-hydroxymethyl pyrimidine, pyrimidin-4-yl methanol, pyrimidin-4-yl-methanol, 4-pyrimidinylmethanol, pyrimidin-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl-1,3-diazine, pubchem9756, pyrimidine-4-methanol, 4-pyrimidylmethyl alcohol
InChI-Schlüssel OEYVFRVNVPKHQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CN=C1CO
IUPAC-Name Pyrimidon-4-ylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 110.116
PubChem CID 12933341
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 98%