Learn More
4-(Chinolin-8-sulfonamido)benzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(Quinoline-8-sulfonamido)benzoic Acid |
| CAS | 116834-64-1 |
| Summenformel | C16H12N2O4S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Mitapivat Impurity |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H12N2O4S/c19-16(20)12-6-8-13(9-7-12)18-23(21,22)14-5-1-3-11-4-2-10-17-15(11)14/h1-10,18H,(H,19,20) |
| SMILES | C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)NC3=CC=C(C=C3)C(=O)O)N=CC=C2 |
| IUPAC-Name | 4-(Chinolin-8-sulfonamido)benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 328.34 |
| Formelmasse | 328.34 |