Learn More
4-Sulfophthalsäure (50% (w/w) wässrige Lösung) (kann bis zu 20 % 3-Sulfophthalsäure enthalten), TRC
Artikelnummer. 30413701
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413701 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30413701 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS890870250ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Sulfophthalic Acid
CAS 89-08-7
Summenformel C8H6O7S
Menge 250 mL
Synonym 4-Sulfo-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 4-Sulfo-phthalic Acid, NSC 100615, NSC 163994
InChI-Formel InChI=1S/C8H6O7S/c9-7(10)5-2-1-4(16(13,14)15)3-6(5)8(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14,15)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)O
IUPAC-Name 4-Sulfophthalsäure
Molekulargewicht (g/mol) 246.19
Formelmasse 245.9834