Learn More
4-tert-Butylcyclohexanon, TRC
Artikelnummer. 30340158
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30340158 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30340158 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6931905G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-t-Butylcyclohexanone
CAS 98-53-3
Summenformel C10H18O
Menge 5 g
Synonym 4-(1,1-Dimethylethyl)cyclohexanone, C 64, NSC 73717, p-tert-Butylcyclohexanone, gamma-tert-Butylcyclohexanone
InChI-Formel InChI=1S/C10H18O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)C1CCC(=O)CC1
IUPAC-Name 4-tert-Butylcyclohexan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
Formelmasse 154.1358