Learn More
4-tert-Amylphenol, TRC
Artikelnummer. 30329134
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329134 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329134 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63659010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Amylphenol
CAS 80-46-6
Summenformel C11 H16 O
Menge 10 g
Synonym Phenol, p-(1,1-dimethylpropyl)- (5CI), Phenol, p-tert-pentyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, 4-(2-Methylbutan-2-yl)phenol, 4-t-Amylphenol, 4-t-Pentylphenol, 4-tert-Amylphenol, 4-tert-Pentylphenol, Amilfenol, BirexSE, NSC 403672, NSC 4965, p-(1,1-Dimethylpropyl)phenol, p-(α,α-Dimethylpropyl)phenol, p-tert-Amylphenol, p-tert-Pentylphenol
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O/c1-4-11(2,3)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,12H,4H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-(2-Methylpentan-2-yl)Phenol
Molekulargewicht (g/mol) 164.24
Formelmasse 164.1201