Learn More
[4-(tert-butoxycarbonyl)Piperazin-1-yl]essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10071054
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10071054
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO08453DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 156478-71-6
Summenformel C11H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 244.291
MDL-Nummer MFCD02682402
InChI-Schlüssel WZBHMXRBXXCEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-1-piperazineacetic acid, 1-boc-4-carboxymethyl piperazine, 4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-boc-piperazineacetic acid, 2-1-boc-piperazin-4-yl-acetic acid, boc-4-carboxymethyl piperazine, 1-piperazineacetic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2-4-tert-butoxy carbonyl piperazin-1-yl acetic acid, 4-carboxymethyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 2735642
IUPAC-Name 2-[4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazin-1-yl]essigsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-(Tert-butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]acetic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 244.29
Reinheit (%) 97%