Learn More
4-(tert-Butoxycarbonyl)thiomorpholin-3-Carboxylsäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10229292
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10229292 250 mg 250 Milligramm
10790904 1 g 1 Gramm
10557464 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10229292 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC42401CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 128453-98-5
Summenformel C10H17NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 247.309
MDL-Nummer MFCD02683067
InChI-Schlüssel CTDIKDIZNAGMFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butoxycarbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 4-boc-thiomorpholine-3-carboxylic acid, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylic acid, thiomorpholine-3,4-dicarboxylic acid 4-tert-butyl ester, 4-tert-butoxy carbonyl thiomorpholine-3-carboxylic acid, 3,4-thiomorpholinedicarboxylicacid, 4-1,1-dimethylethyl ester, acmc-20dpph, acmc-1bvvh, +/--thiomorpholine-3,4-dicarboxylicacid4-tert-butylester, n-boc-3-thiomorpholinecarboxylicacid
PubChem CID 2756831
IUPAC-Name 4-[(2-Methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]thiomorpholin-3-carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCSCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Tert-butoxycarbonyl)thiomorpholine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 247.31
Reinheit (%) 97%