Learn More
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylschwefeltrifluorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16627022 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16627022 25 g 25 Gramm
16607022 1 g 1 Gramm
16617022 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16627022 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464350250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 947725-04-4 | C12H17F3S | 250.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 947725-04-4
Summenformel C12H17F3S
Molekulargewicht (g/mol) 250.32
MDL-Nummer MFCD11858620
InChI-Schlüssel VRTQPEYVMHATOA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 5-tert-butyl-1,3-dimethyl-2-(trifluor-λ⁴-sulfanyl)benzol
SMILES CC1=CC(=CC(C)=C1S(F)(F)F)C(C)(C)C
Spezifikation
Alpha-Vektor BUTYLDIMETHYLPHENYLSULFURTRIFLUORIDE
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulfur trifluoride
Schmelzpunkt 62°C to 68°C
Farbe Rot nach Weiß
Siedepunkt 92°C to 93°C
Infrarotspektrum Konform
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
UN-Nummer 2923
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen insoluble aq. soln., soluble in hexane, acetonitrile, dichloromethane
Formelmasse 250.32
Physikalische Form Pulver oder Kristalle