Learn More
4-tert-Butyl-2-chlorphenol (technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-tert-Butyl-2-chlorophenol |
| CAS | 98-28-2 |
| Summenformel | C10 H13 Cl O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Phenol, 4-tert-butyl-2-chloro- (6CI,7CI,8CI), 2-Chloro-4-(1,1-dimethylethyl)phenol, 2-Chloro-4-tert-butylphenol, 4-tert-Butyl-2-chlorophenol, NSC 8464 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H13ClO/c1-10(2,3)7-4-5-9(12)8(11)6-7/h4-6,12H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 4-tert-Butyl-2-chlorphenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 184.66 |
| Formelmasse | 184.0655 |