Learn More
4-(tert-Butyl)benzolsulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17933476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933476 100 mg 100 Milligramm
17992996 25 mg 25 Milligramm
30462831 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17933476 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3369.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(tert-Butyl)benzolsulfonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
CAS 6292-59-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H15 N O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E, Bosentan Related Compound E
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 213.3
Menge 100 mg
Formelmasse 213,0823 g/mol