Learn More
4-(tert-Butyl)benzolsulfonamid, Mikromol™
Description
4-(tert-Butyl)benzolsulfonamid, Mikromol
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide |
| CAS | 6292-59-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4-(tert-butyl)benzenesulfonamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H15 N O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Benzenesulfonamide, p-tert-butyl- (6CI,8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)benzenesulfonamide, 4-tert-Butylbenzenesulfonamide, NSC 9911, p-(tert-Butyl)phenylsulfonamide, p-tert-Butylbenzenesulfonamide, (4-(tert-butyl)benzenesulfonamide), Bosentan Related Compound E, Bosentan Related Compound E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15NO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3,(H2,11,12,13) |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Show More |