Learn More
4'-tert-Butylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10342133 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10342133 1 g -
10125280 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10342133 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 308740010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943-27-1
Summenformel C12H16O
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
MDL-Nummer MFCD00017256
InChI-Schlüssel UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
PubChem CID 13669
IUPAC-Name 1-(4-Tert-Butylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-tert-Butylacetophenone
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 17.0°C to 18.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 107.0°C to 108.0°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt 29°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H4COCH3
Brechungsindex 1.5190 to 1.5220
Menge 1 g
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkanes,methylene chloride,ethanol,,2-propanol,acetone
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke