Learn More
4'-tert-Butylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4'-tert-Butylacetophenone is used in the synthesis of 2-pyridone derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4′-Tert-Butylacetophenon wird bei der Synthese von 2-Pyridonderivaten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4'-tert-Butylacetophenone |
| Schmelzpunkt | 17°C to 18°C (dimorphic) |
| Dichte | 0.964 |
| Siedepunkt | 107°C to 108°C (5 mmHg) |
| Flammpunkt | >100°C (212°F) |
| Brechungsindex | 1.52 |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 176.26 |
| Reinheit (%) | 98% |