Learn More
4-tert-Butylacetophenon, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]ethanone |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H16O/c1-9(13)10-5-7-11(8-6-10)12(2,3)4/h5-8H,1-4H3 |
| Formelmasse | 176.1201 |