Learn More
4-tert-Butylbenzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448326
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11448326 10 g 10 Gramm
11458326 50 g 50 Gramm
11468326 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11448326
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15380.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 56108-12-4 | C11H15NO
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56108-12-4
Summenformel C11H15NO
MDL-Nummer MFCD00017139
Synonym 4-tert-butyl benzamide, benzamide, 4-1,1-dimethylethyl, p-tert-butyl benzamide, 4-tert-butyl benzenecarboxamide, unii-5e7907z6bm, 4-1,1-dimethylethyl benzamide, p-t-butylbenzamide, 4-t-butylbenzamide, acmc-20amap, butylbenzenecarboxamide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzamide
Schmelzpunkt 171°C to 175°C
Menge 10 g
Beilstein 2086692
Formelmasse 177.25
Reinheit (%) 98%