Learn More
4-tert-Butylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30346038
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346038 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346038 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69323510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylbenzoic Acid
CAS 98-73-7
Summenformel C11H14O2
Menge 10 g
Synonym 4-(1,1-Dimethylethyl)benzoic Acid, 4-t-Butylbenzoic Acid, 4-tert-Butylbenzoic Acid, NSC 4802, p-t-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylbenzoic Acid, p-tert-Butylphenylcarboxylic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Formelmasse 178.0994