Learn More
4-tert-Butylcalix[6]arene, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333536
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11333536 25 g 25 Gramm
11313536 1 g 1 Gramm
11323536 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11333536
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14473.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78092-53-2 | C66H84O6 | 973.392 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78092-53-2
Summenformel C66H84O6
Molekulargewicht (g/mol) 973.392
MDL-Nummer MFCD00075464
InChI-Schlüssel UOEYZAXKBKAKRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcalix 6 arene, unii-b9og173dmy, b9og173dmy, 5,11,17,23,29,35-hexa-tert-butylcalix 6 arene-37,38,39,40,41,42-hexol, hexa-tert-butyl hexahydroxy calix 6 arene, calx-b 6, p-t-butylcalix 6 arene, tert-butylcalix 6 arene, p-tert-butylcalix-6-arene
PubChem CID 335356
ChEBI CHEBI:51251
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(C(=C1)CC3=CC(=CC(=C3O)CC4=CC(=CC(=C4O)CC5=CC(=CC(=C5O)CC6=C(C(=CC(=C6)C(C)(C)C)CC7=C(C(=CC(=C7)C(C)(C)C)C2)O)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcalix[6]arene
Schmelzpunkt 377°C to 381°C
Beilstein 2611918
Menge 25 g
Formelmasse 973.4
Reinheit (%) 96%