Learn More
4-tert-Butylcatechol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11964671 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
10163010 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10367420 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10348703 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11964671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 154350100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 98-29-3 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-29-3
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00002201
InChI-Schlüssel XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
PubChem CID 7381
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzol-1,2-Diol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcatechol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 53.0°C to 56.0°C
Dichte 1.0490g/mL
Siedepunkt 285.0°C
Flammpunkt 129°C
Prozentgehaltsbereich 0.7% max. Catechol (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel (CH3)3CC6H3(OH)2
Menge 10 kg
Beilstein 06,IV,6014
Fieser 15,54
Relative Dichte 1.049
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2% (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,very sol. in alcohol,ethers,esters and ketones,partly sol. in chlorinated and aromatic hydrocarb.,slightly sol. in aliphatics. 240g/100g acetone,80g/100g benzene;60g/100g
Viskosität 90 mm2/s (25°C)
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 99%
Güte Technisch