Learn More
4-tert-Butylcatechol, TRC
Artikelnummer. 30343555
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343555 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343555 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB8107932.5G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcatechol
CAS 98-29-3
Summenformel C10 H14 O2
Menge 2.5 g
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-(1,1-dimethylethyl)-, Pyrocatechol, 4-tert-butyl- (8CI), 4-(1,1-Dimethylethyl)-1,2-benzenediol, 1,2-Dihydroxy-4-tert-butylbenzene, 4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-(1,1-Dimethylethyl)catechol, 4-TBC, 4-tert-Butyl-1,2-benzenediol, 4-tert-Butyl-1,2-dihydroxybenzene, 4-tert-Butyl-o-catechol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylcatechol, 4-tert-Butylpyrocatechol, 5-tert-Butylcatechol, Inhibitor NLC 10, NLC 10, NSC 5310, Norpol 9853, Norpol Inhibitor 9853, TBC, p-t-Butylcatechol, p-tert-Butylcatechol, p-tert-Butylpyrocatechol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name 4-tert-Butylbenzol-1,2-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
Formelmasse 166.0994