Learn More
4-tert-Butylcyclohexen-1-Boronsäure, 97 %
Artikelnummer. 15420038
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
Artikelnummer. 15420038
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53282.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-tert-Butylcyclohexen-1-Boronsäure ist ein vielseitiges Reagenz für Suzuki-Miyaura-Kupplung. Dient zum Schutz von Gruppen, um unerwünschte Nebenreaktionen zu vermeiden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylcyclohexene-1-boronic acid
CAS 850567-91-8
Schmelzpunkt 166°C to 170°C
Summenformel C10H19BO2
MDL-Nummer MFCD06659856
Menge 250 mg
Synonym 4-tert-butyl cyclohex-1-en-1-yl boronic acid, 4-t-butylcyclohexen-1-ylboronic acid, 4-tert-butyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-tert-butylcyclohexen-1-yl boronic acid, 4-tert-butylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 4-tert-butylcyclohex-1-enylboronic acid, acmc-209q0t, 4-t-butyl-cyclohex-1-enyl boronic acid, 4-t-butyl-cyclohexen-1-yl boronic acid
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
InChI-Schlüssel QPJWLDFYBBQYSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CCC(CC1)C(C)(C)C)(O)O
IUPAC-Name (4-tert-Butylcyclohexen-1-yl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.07
PubChem CID 44118553
Formelmasse 182.07
Reinheit (%) 97%