Learn More
4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-2,5-bis(trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30343939
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30343939 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343939 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB942758100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-2,5-bis(trifluoromethyl)aniline
CAS 2512202-83-2
Summenformel C14 H19 F6 N O Si
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H19F6NOSi/c1-12(2,3)23(4,5)22-11-7-8(13(15,16)17)10(21)6-9(11)14(18,19)20/h6-7H,21H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1cc(c(N)cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-2,5-bis(trifluormethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 359.383
Formelmasse 359.114