Learn More
4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-2,5-bis(trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30334353
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30334353 50 mg 50 Milligramm
30329566 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30334353 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB94275850MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-2,5-bis(trifluoromethyl)aniline
CAS 2512202-83-2
Summenformel C14 H19 F6 N O Si
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H19F6NOSi/c1-12(2,3)23(4,5)22-11-7-8(13(15,16)17)10(21)6-9(11)14(18,19)20/h6-7H,21H2,1-5H3
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1cc(c(N)cc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy-2,5-bis(trifluormethyl)anilin
Molekulargewicht (g/mol) 359.383
Formelmasse 359.114