Learn More
4-(Tert-Butyldimethylsilyloxy)Cyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133104 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10133104 1 g Glasflasche 1 Gramm
10234964 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133104 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 426850010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55145-45-4
Summenformel C12H24O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 228.41
MDL-Nummer MFCD06411307
InChI-Schlüssel HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tert-butyldimethylsilyloxy cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsilyl oxy cyclohexanone, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxy cyclohexanone, 4-tert-butyl-dimethyl-silanyloxy-cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsiloxy cyclohexanone, 4-tert-butyldimethylsilyloxy cyclohexanone meso form, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy cyclohexanone, cyclohexanone, 4-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, 4-tert-butyl dimethyl silyl oxycyclohexanone
PubChem CID 10609430
IUPAC-Name 4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]cyclohexan-1-one
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9090g/mL
Siedepunkt 85°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (O=)C6H9OSi(CH3)2C(CH3)3
Menge 1 g
Relative Dichte 0.909
Formelmasse 228.41
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)cyclohexanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO– Nur für Forschungszwecke