Learn More
4-tert-Butylpyridin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17296836 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17296836 100 g 100 Gramm
17251136 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17296836 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161941000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3978-81-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3978-81-2
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
InChI-Schlüssel YSHMQTRICHYLGF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 4-tert.-Butylpyridin
SMILES CC(C)(C)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Butylpyridine
Dichte 0.9230 g/mL
Siedepunkt 196.0°C to 197.0°C
Flammpunkt 63°C
Strukturformel (C5H4N)C(CH3)3
Menge 100 g
Beilstein 20, 252
Relative Dichte 0.923
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 6.9 g/l (20°C).
Formelmasse 135.22