Learn More
4-tert-Octylphenol, TRC
Artikelnummer. 30012708
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012708 25 g 25 Gramm
30009788 10 g 10 Gramm
17913305 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012708 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO29378025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 140-66-9
Summenformel C14 H22 O
Molekulargewicht (g/mol) 206.32
Synonym 4-tert-Octylphenol, p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, p-Octylphenol, p-t-Octylphenol, p-tert-Octylphenol, Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- (9CI, ACI), 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol (ACI), Phenol, p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- (6CI, 8CI), 4-(2,2,4-Trimethylpentan-2-yl)phenol, 4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenol, 4-Octylphenol, 4-tert-Octylphenol, NSC 5427, NSC 7248
IUPAC-Name 4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-tert-Octylphenol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
Formelmasse 206.1671