Learn More
4-tert-Pentylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Maskierungsmittel und als Parfümierungsmittel in der Kosmetikindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Wird als Maskierungsmittel und als Parfümierungsmittel in der Kosmetikindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-tert-Pentylcyclohexanone |
| Dichte | 0.92 |
| Siedepunkt | 124°C to 125°C (16 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.469 |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 2240475 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 168.28 |
| Reinheit (%) | 97% |