Learn More
4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10772394
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10772394 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10435305 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772394 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC52414DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 917483-71-7
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.246
MDL-Nummer MFCD09064968
InChI-Schlüssel CCIFXNITZHWCRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 4-oxan-4-yloxy aniline, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 4-oxan-4-yl oxy aniline, 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenylamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 4-tetrahydro-pyran-4-yloxy-phenylamine, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenylamine
PubChem CID 24229526
IUPAC-Name 4-(Oxan-4-yloxy)Anilin
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 97%