Learn More
4-Thiazolcarbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15552293 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 15552293
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 443970010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3973-08-8 | C4H3NO2S | 129.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3973-08-8
Summenformel C4H3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 129.14
ChEBI CHEBI:46230
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Thiazolecarboxylic acid
Schmelzpunkt 195.0°C to 199.0°C
Verlust bei Trocknung 3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Synonym thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4-carboxythiazole, 4-carboxy-1,3-thiazole, thiazole 4-carboxylic acid, acmc-2097eb, thiazol-4-carboxylic, ksc225i1n
InChI-Schlüssel HMVYYTRDXNKRBQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=CS1)C(=O)O
IUPAC-Name 1,3-Thiazol-4-Carbonsäure
PubChem CID 304271
Formelmasse 129.14
Reinheit (%) 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Thiazolecarboxylic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.