Learn More
4-(thien-2-ylmethyl)benzoesäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357254
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10357254 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10706925 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10215954 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10357254 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC70601CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 1002727-90-3
Summenformel C12H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 218.27
InChI-Schlüssel OAIBKSRZDOMJKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-ylmethyl benzoic acid, 4-2-thienylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoic acid, 4-thiophen-2-yl methyl benzoic acid
PubChem CID 20038987
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(thien-2-ylmethyl)benzoic acid
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 218.27
Reinheit (%) 97%