Learn More
4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10745425
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10745425 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10432644 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10322305 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10745425 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62201DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 880166-18-7
Summenformel C10H12O3S
Molekulargewicht (g/mol) 212.26
MDL-Nummer MFCD09817516
InChI-Schlüssel VWYOZQWRYINSBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thiophen-2-yl oxane-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 2h-pyran-4-carboxylicacid, tetrahydro-4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-thiophen-2-yl oxan-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 19066254
SMILES OC(=O)C1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-(Thiophen-2-yl)oxan-4-carbonsäure
Formelmasse 212.27
Reinheit (%) 97%