Learn More
(4-Thien-2-yltetrahydropyran-4 -yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133624
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10133624 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10367573 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133624 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62213CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 906422-74-0
Summenformel C10H15NOS
Molekulargewicht (g/mol) 197.296
MDL-Nummer MFCD09817518
InChI-Schlüssel LBEBHUWSRFXHQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl amine, 4-aminomethyl-4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine
PubChem CID 24229669
IUPAC-Name (4-Thiophen-2-yloxan-4-yl)methanamin
SMILES C1COCCC1(CN)C2=CC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 197.3
Reinheit (%) 97%