Learn More
4-(Trifluoracetyl)toluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378795
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11378795
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12424.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 394-59-2 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 394-59-2
Summenformel C9H7F3O
Molekulargewicht (g/mol) 188.149
MDL-Nummer MFCD00052338
InChI-Schlüssel DYILUJUELMWXAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoroacetyl toluene, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl ethanone, 4'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolylethanone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethanone, 2,2,2-trifluoro-4'-methylacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl-ethanone, 4-trifluoroacetyltoluene, acmc-209j5m
PubChem CID 136237
IUPAC-Name 2,2,2-trifluor-1 -(4 -Methylphenyl)Ethanon
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoroacetyl)toluene
Siedepunkt 70°C to 72°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.47
Menge 1 g
Beilstein 1870406
Formelmasse 188.15
Reinheit (%) 97%