Learn More
4'-(Trifluoromethoxy)acetophenon, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11481648
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11481648 1 g 1 Gramm
11491648 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11481648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13928.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85013-98-5
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.15
MDL-Nummer MFCD00042404
InChI-Schlüssel MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
PubChem CID 522821
IUPAC-Name 1-[4-(Trifluormethoxy)phenyl]ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Dichte 1.278
Siedepunkt 47°C to 49°C (15 mmHg)
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.456
Menge 1 g
Beilstein 5930486
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 98%