Learn More
4-(Trifluormethoxy)phenol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11450603
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450603 1 g 1 Gramm
11460603 5 g 5 Gramm
11470603 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11450603 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12695.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 828-27-3
Summenformel C7H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.11
MDL-Nummer MFCD00040988
InChI-Schlüssel WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
PubChem CID 70015
IUPAC-Name 4-(Trifluormethoxy)phenol
SMILES OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)phenol
Schmelzpunkt 17°C to 18°C
Dichte 1.375
Siedepunkt 91°C to 92°C (25 mmHg)
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1945934
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 178.11
Reinheit (%) 98%