Learn More
4-(Trifluormethoxy)phenol, TRC
Artikelnummer. 30454048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454048 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79088525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS 828-27-3
Summenformel C7H5F3O2
Menge 25 g
Synonym p-(Trifluoromethoxy)phenol
InChI-Formel InChI=1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
SMILES Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
IUPAC-Name 4-(Trifluormethoxy)phenol
Molekulargewicht (g/mol) 178.11
Formelmasse 178.0242